Läs mer
Metanol med 0,1 % myrsyra, CHROMASOLV™ LC-MS, LabReady™ lösningsmedelsblandning, Solstice™
Produktkod. 15674330
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15674330 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15674330 Leverantör Chromasolv Leverantörsnummer 346712.5L
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol with 0.1% formic acid
Smältpunkt -97,68 °C (Den fysiska datan är huvudkomponentens)
CAS 67-56-1, 64-18-6
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel CH4O
UN-nummer UN1230
Kokpunkt 64,7 °C (Den fysiska datan är den för huvudkomponenten)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn methanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet LC-MS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol with 0.1% formic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, formic acid