Läs mer
Methanol with 0.1% Formic Acid, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Beskrivning
- For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
- Tested for UHPLC-MS suitability
- Highest solvent purity for low detection limits
- Extremely low MS baseline noise
- Exemplary lot-to-lot reproducibility
- Low levels of trace metals
- Packaged in clear borosilicate glass bottles
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol With 0.1% Formic Acid |
| CAS | 64-18-6, 67-56-1 |
| Kvantitet | 2 L |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Molekylformel | CH2O2 |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| UN-nummer | UN1230 |
| InChI-nyckel | BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC=O |
| IUPAC-namn | formic acid |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol with 0.1% formic acid
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, formic acid