Läs mer
Methanol with 0.1% Formic Acid (v/v), Certified HPLC Gradient Grade
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| CAS | 67-56-1 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Molekylformel | CH4O |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| Synonym | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
| InChI-nyckel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CO |
| IUPAC-namn | formic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 32.04 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol with 0,1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Formic acid