missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methanol-13C, TRC

Produktkod. 30482972
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482972 5 g
30471501 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482972 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2599805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14742-26-8
Molekylformel 13C H4 O
Molekylvikt (g/mol) 33.03
Synonym Methanol-13C (6CI,8CI,9CI), Methanol-13C, Methyl-13C alcohol
IUPAC-namn (1^{13}C)methanol
LEDER [13CH3]O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methanol-13C
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Formel vikt 33.0296
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.