Beskrivning
BAGARE ANALYZED™ LC-MS-reagenser är en grupp av högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för vätskekromatografiapplikationer och UV-spektrofotometrisk analys.
- Tillverkad och testad för att säkerställa störningsfria separationer
- Mycket karakteriserade reagenser som har oöverträffad konsistens från lot till lot
- Minimerar omkalibrering eller instrumentjusteringar
- Lösningsmedel är kontrollerade för hög analys och låg UV-absorption, fluorescens, rester och vatten
- En faktisk lotsanalys finns på etiketten
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | −97,8 °C |
| Abs. | Max. 0,20 vid 225 nm, Max. 0,02 vid 254 nm, Max. 0,01 vid 280 nm |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,79 g/cm3 vid 20 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | Lägre: 6 volym %, Övre: 36 volym % |
| Flampunkt | 11 °C |
| Tändpunkt | 240 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol