Läs mer
Metanol, 99,8 %, Extra torrt över molekylsikt, AcroSeal™
Produktkod. 11366525 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11366525 500 mL Glasflaska -
10323442 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10649492 1 L AcroSeal™ Glasflaska -
10468283 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11366525 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 364395000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    482.00 SEK
    419.65 SEK / 500ml
    Save 62.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98.0°C
Namnnotering water <50 ppm
Färg Färglös
Aciditet 0.003% max. (as HCOOH)
Densitet 0.7910g/mL, 0.791
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3280 to 1.3300
Analysprocentintervall 99.8%
Linjär formel CH3OH
Ångtryck Vapor Pressure: 128hPa at 20°C
Viskositet 0.55 mPa.s (20°C)
Vatten 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 1227
Fieser 11,322; 13,337
Merck Index 15, 6029
Kokpunkt 64.7°C
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
Formel vikt 32.04
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Extra torr över molekylsikt
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.