Läs mer
Metanol, ACS spektrofotometrisk grad, ≥99,9 %, Solstice
Produktkod. 15651460
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15651460 1 L Glasflaska 1 L
15691460 500 mL Glasflaska 500ml
15671460 2 L Glasflaska 2 L
15681460 4 x 2 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15651460 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 1549031L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
ACS spektrofotometrisk kvalitet,≥ 99,9 %
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 9 °C (48,2 °F)
Tändpunkt 725 °F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.329
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 97,68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64 °C till 65 °C
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol