Läs mer
Metanol, ACS spektrofotometrisk kvalitet,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15681460
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15681460 4 x 2 L Glasflaska Paket med 4
15691460 500 mL Glass Bottle 500ml
15651460 1 L Glasflaska 1 L
15671460 2 L Glass Bottle 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15681460 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 1549034X2L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS spektrofotometrisk kvalitet,≥ 99,9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C (literature)
Namnnotering ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%
Abs. max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 280 nm, max. 0.04 at 260 nm, max. 0.10 at 240 nm, max. 0.20 at 230 nm, max. 0.40 at 220 nm, max. 0.80 at 210 nm, max. 1.00 at 205 nm
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2 L
Explosionsgräns 0.36
Flampunkt 11°C
Tändpunkt 725°F
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.329
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64°C to 65°C
Formel vikt 32.04
Procent renhet >99.9%
Kvalitet Spektrofotometrisk