Läs mer
Metanol, ACS spektrofotometrisk kvalitet,≥ 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2 L
500ml
Paket med 4
Beskrivning
- Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
- It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| Densitet | 0.791g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 64°C to 65°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Explosionsgräns | 0.36 |
| Flampunkt | 9°C (48.2°F) |
| Tändpunkt | 725°F |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Brytningsindex | 1.329 |
| Visa mer |