missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metanol, 99,9 %, vattenfri, Scharlab

Produktkod. 12406232
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska med kapsyl/septum
Förpackningsstorlek:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12406232 1 L Glasflaska med kapsyl/septum 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12406232 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ME03141000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrent lösningsmedel med minimal vattenhalt (max. 0,003 % H 2 O). Metanol, 99,9 %, vattenfri, Scharlab är ett klart att använda, högrent lösningsmedel tillgängligt utan molekylsikt.

Vattenfria lösningsmedel är väsentliga i organisk, metallorganisk och oligonukleotidsyntes och i oorganisk kemi, där många reaktioner måste ske under fuktfria förhållanden. Vattenfria lösningsmedel används också ofta inom kombinatorisk kemi och inom bioteknik.

  • Undviker farorna med att bereda vattenfria lösningsmedel via destillation över metaller
  • Garanterad kvalitet genom strikt Karl Fischer kontroller

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Clear
Densitet 0.79g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 455°C
Förpackning Glasflaska med kapsyl/septum
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3288
Rester efter avdunstning Max. 0.0005%
Molekylformel CH4O
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa
MDL-nummer MFCD00004595
UN-nummer 1230
Vatten Max. 0.003%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kokpunkt 64.5°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Kvalitet Vattenfri
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.