Läs mer
Metanol 99%, Solveco
Produktkod. 18012183
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18012183 1 L
18062173 25 L
18092173 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18012183 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1147
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metanol för laboratorieanvändning av hög renhet.
Metanol för laboratorieanvändning av hög renhet.
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl Alcohol
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE-flaska
Kokpunkt 64.7°C
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Teknisk
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 12L Methanol 99% (12x1L)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol