Läs mer
Metanol, 99 %
Produktkod. 11357996
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357996 1000 mL 1 L
11347996 500 mL 500ml
11367996 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11357996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13255.AU
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,04 g/mol
Metanol är användbart vid syntes av nukleinsyror och peptider. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Det används också för att producera biodiesel. Det används för syntes av formaldehyd och ättiksyra. Det är också användbart att tillverka kemikalier, ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll i mätningen av metylesterhalten i pektin. Vidare används det i stor utsträckning som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metanol är användbart vid syntes av nukleinsyror och peptider. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Det används också för att producera biodiesel. Det används för syntes av formaldehyd och ättiksyra. Det är också användbart att tillverka kemikalier, ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll i mätningen av metylesterhalten i pektin. Vidare används det i stor utsträckning som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi.
Löslighet Blandbar med
vatten och de flesta organiska lösningsmedel inklusive etylacetat, toluen, diklormetan, kloroform, tetrahydrofuran och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Håll materialet borta från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Densitet 0.791
Kvantitet 1000 mL
Flampunkt 11 °C (52 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.329
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Merck Index 14,5957
Kokpunkt 64,7 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel, inklusive etylacetat, toluen, diklormetan, kloroform, tetrahydrofuran och aceton.
Formel vikt 32.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.