Läs mer
Metanol, 99 %
Beskrivning
Metanol är användbart vid syntes av nukleinsyror och peptider. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Det används också för att producera biodiesel. Det används för syntes av formaldehyd och ättiksyra. Det är också användbart att tillverka kemikalier, ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll i mätningen av metylesterhalten i pektin. Vidare används det i stor utsträckning som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metanol är användbart vid syntes av nukleinsyror och peptider. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Det används också för att producera biodiesel. Det används för syntes av formaldehyd och ättiksyra. Det är också användbart att tillverka kemikalier, ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll i mätningen av metylesterhalten i pektin. Vidare används det i stor utsträckning som lösningsmedel i syntetisk organisk kemi.
Löslighet Blandbar med
vatten och de flesta organiska lösningsmedel inklusive etylacetat, toluen, diklormetan, kloroform, tetrahydrofuran och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Håll materialet borta från värme, gnistor, lågor och andra antändningskällor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98 °C |
| Densitet | 0.791 |
| Kvantitet | 2500 mL |
| Flampunkt | 11 °C (52 °F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.329 |
| UN-nummer | UN1230 |
| Beilstein | 1098229 |
| Merck Index | 14,5957 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Methanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.