Läs mer
Metanol, ACS-reagens, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15691610
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
4 L
500ml
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15691610 6 x 500 mL Paket med 6
15671610 500 mL 500ml
15641610 1 L 1 L
15651610 2.5 L 2.5 L
15678320 4 L 4 L
15681610 6 x 1 L Paket med 6
15661610 20 L 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15691610 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 1793376X500ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1411.07 SEK / Paket med 6
    Save 473.93 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,8 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C (litteratur)
Namnnotering ACS-reagens, ≥99,8%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 6 x 500 mL
Flampunkt 11 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OH
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64,7 °C
Formel vikt 32.04
Procent renhet >99.8%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.