Läs mer
Metanol, AMD CHROMASOLV™, ≥99,9 %, Solstice
CHROMASOLV™ AMD,≥ 99,9 %
917.72 SEK
Produkter 1
Produktkod Brand dimQuantity Packaging Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimQuantity Packaging Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15694690
Visa dokument Kampanjdetaljer
Honeywell-Chromasolv
34898-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1050.00 SEK
917.72 SEK / 2.5 L
Save 132.28 SEK
12% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
  • Lösningsmedel designade för högpresterande tunnskiktskromatografi
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer