Läs mer
Metanol, vattenfri≥ 99,8 %, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15233378 Handla allt Avantor Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15233378 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15233378 Leverantör Avantor Perfomance Materials Leverantörsnummer 671225
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
  • Ultraviolett absorbans (1,00 cm cell vs vatten): 0
    • 210 nm≤ 0,6
    • 220 nm≤ 0,3
    • 230 nm≤ 0,2
    • 240 nm≤ 0,05
    • 260 nm≤ 0,01
Specifikationer
CAS 67-56-1
Färg ≤10 (APHA)
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning ≤ 0.0005%
Analysprocentintervall ≥ 99.8%
Titrerbar syra ≤ 0,0005 meq/g
Molekylformel CH4O
Titrerbar bas ≤ 0,0005 meq/g
MDL-nummer MFCD00004595
UN-nummer 1230
Vatten ≤ 0,05 %
Synonym Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn methanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .