Läs mer
Metanol, BAGARE ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10241061 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
EcoTainer Metal Safety Can
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
Produktkod. 10241061
Brand: JT Baker 8404.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabba, reproducerbara prestanda och separationsresultat. Metanol, BAGARE ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ är ett applikationsoptimerat, funktionstestat HPLC-reagens/lösningsmedel som maximerar genomströmning och enkel användning utan att offra effektivitet eller reproducerbarhet.
BAGARE ANALYZED HPLC-reagenser är högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för forsknings- och kvalitetskontrolltillämpningar, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Omkalibrering eller justeringar på grund av partiändringar minimeras för optimal prestanda från känslig instrumentering
  • Låga bakgrunder fria från främmande toppar
  • Låg UV-absorbans inom kritiska intervall - säkerställs genom UV-absorbanstestning vid en mängd olika punkter och genom gradientelueringstestning
  • Fluorescenstestning för spårföroreningar som kan orsaka störningar
  • Funktionstestad för: analys, vatten, minimal rest efter avdunstning och UV-absorbans och fluorescens inom kritiska intervall
  • Konsistens från parti till parti, med en faktisk lotanalys på etiketten
  • Innovativa förpackningsalternativ för att säkerställa lösningsmedelskvalitet till användningsstället
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -97.8°C
Abs. Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm
Färg Färglös
CAS 67-56-1
Densitet 0.79 g/mL at 25°C
Kokpunkt 64°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 6 - 36 Vol %
Flampunkt 11°C
Tändpunkt 240°C
Odör Alcohol
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad HPLC Isocratic Grade
Brytningsindex 1.3314 nD
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel CH4O
Titrerbar syra Max. 0.0003meq/g
Linjär formel CH3OH
Titrerbar bas Max. 0.0002meq/g
Ångtryck 16.9 kPa at 25°C
Vatten Max. 0.05%
Synonym Carbinol, Methyl alcohol, Wood alcohol
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.