Läs mer
Metanol, BAGARE ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10097370 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10097370 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 10097370 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8046.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Levererar maximal absorbans i utvalda våglängder och de renaste, mest konsekventa IR- och UV-spektra för spektrofotometriska forskningsapplikationer.
J.T. Baker™ Spektrometrilösningsmedel tillverkas för att absolut minimera variabiliteten från lot till parti och föroreningar som kan störa de våglängder som mäts.
  • 50 % till 100 % transmittansfönster i IR-våglängder rapporterade
  • Låg UV-absorbans och optisk absorbans
  • Extremt låg resthalt efter avdunstning, låga syra- och baskoncentrationer
  • Specifikationer som överträffar ACS-standarder
  • Pålitliga, konsekventa resultat
  • Överkomlig prissättning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -97,8 °C
Abs. Max. 1,00 vid 205 nm, Max. 0,80 vid 210 nm, Max. 0,40 vid 220 nm, Max. 0,20 vid 230 nm, Max. 0,10 (vid 240 nm) - 0,01 (vid 280–400 nm)
CAS 67-56-1
Färg Färglös
Utseende Klart
Densitet 0,79 g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 6 - 36 Vol %
Flampunkt 11 °C
Tändpunkt 240 °C
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Överträffar ACS-specifikationerna
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Titrerbar syra Max. 0,0003 meq/g
Molekylformel CH4O
Titrerbar bas Max. 0,0002 meq/g
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 16,9 kPa
MDL-nummer MFCD00004595
Vatten Max. 0,10 %
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kokpunkt 64 °C
Löslighetsinformation Blandad i eter, bensen, etanol; Löslig i aceton, kloroform
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn methanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet Min. 99,8 %
Kvalitet BAKER ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.