Beskrivning
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
- Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
- Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
- Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| Smältpunkt | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | Max. 0.0005meq/g |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 5.5 - 44 Vol % |
| Flampunkt | 11°C |
| Tändpunkt | 455°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.