Läs mer
Metanol, BAGARE ANALYZED™ , UHPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10007540 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10007540 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10007540 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8402.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gradientbetyg för HPLC
  • Fluorescensspårföroreningar (som kininbas), ppb:
    • Uppmätt vid emissionsmaximum för lösningsmedelsföroreningar max. 1.0
    • Uppmätt vid max 450 nm. 0,3
    • Gradientelueringstest Ultraviolett absorption (au):
      • vid max 235 nm. 0,005
      • vid max 254 nm. 0,001
    • Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten):
      • vid max 225 nm. 0,20
      • vid max 254 nm. 0,02
      • vid max 280 nm. 0,01
      • vid max 350 nm. 0,01
      • UV Cut-off, nm max. 206
Specifikationer
Smältpunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Densitet 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11 °C
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning Max. 2 ppm
Analysprocentintervall min. 99,8 %
Titrerbar syra Max. 0,0003 meq/g
Molekylformel CH4O
Titrerbar bas Max. 0,0001 meq/g
MDL-nummer MFCD00004595
Vatten Max. 0,02 %
Kokpunkt 64,6 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Metanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).