Läs mer
Metanol, BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10241831 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10241831 1 L 1 L
10284591 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10241831 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9263.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger överlägsen prestanda med minimal risk för föroreningar som kan begränsa noggrannhet och produktivitet. Metanol, BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ är ett ultrarent lösningsmedel för analys av organiska rester som maximerar ett instruments känslighet och detektionsförmåga.
BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED lösningsmedel utvecklades för förfaranden för extraktion/koncentrering av organisk rest. Dessa lösningsmedel är fullständigt karakteriserade och partikontrollerade av ECD, FID eller andra metodspecifika detektorer för att leverera den högsta nivån av renhet och konsistens från parti till parti.
  • Unika stabiliseringssystem ger oöverträffad produktstabilitet och störningsfria resultat när kemikalier kräver det
  • Optimerad destillation inriktad på att avlägsna reaktiva föroreningar, produktion av högre analyser och smala lösningsmedelsfronter
  • Prestanda testad till renhetsnivåer under de nedre kvantifieringsgränserna (LLQ) för spåranalytdetektion
  • Prestanda garanteras under den utgångsperiod som anges på etiketten
  • Lämplig för krävande EPA-provrensningsprotokoll
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
Färg Färglös
Densitet 0,79 g/cm3
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 5,5 - 44 Vol %
Flampunkt 11 °C
Tändpunkt 455 °C
Odör Alkoholliknande
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad För analys av organiska rester
Rester efter avdunstning Max. 1 ppm
Titrerbar syra Max. 0,3 μeq/g
Titrerbar bas Max. 0,1 μeq/g
Linjär formel CH3OH
Vatten Max. 0,08 %
Kokpunkt 64,7 °C
Löslighetsinformation Fullt blandbar i vatten
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet BAKER ULTRA RESI-ANALYZED