Beskrivning
CH4O, CAS-nummer-67-56-1, metylalkohol, kolonialsprit, tränafta, träsprit, träsprit, metylol, pyroxylsprit, metylhydroxid, columbiansk sprit, karbinol, 2,5L, 64,7 grader.C, CHEBI:17790, Färglös, 32g/mol,04g. OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grader C, 4595, 32.042
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -98°C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 64.7°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 128 hPa at 20°C |
| Viskositet | 0.55cp at 20°C |
| Formel vikt | 32.04g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methanol