Läs mer
Riedel-de Haën Metanol CHROMASOLV™
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes.
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
- Hög konsistens från parti till parti.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol |
| pH | Not applicable |
| Smältpunkt | -98°C |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 100.00% |
| Densitet | 0.79 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | 11°C |
| Förpackning | Returburk i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301 + H311 + H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.