Läs mer
Metanol CHROMASOLV™, gradientgrad, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Pure-Pac™ II-behållare kräver Micromatic MacroValve-kopplaren för dispensering av lösningsmedel, Z560723. Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter.
Brand: Honeywell-Chromasolv 34885-6X1L
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- Samma höga kvalitet som CHROMASOLV HPLC
- Ytterligare tester för HPLC via gradientanalys och UV-VIS-spektroskopi
- Låg UV-profil av HPLC
- LC-baslinje med låg föroreningsgradient
Sikkerhed og håndtering
- Methanol
Signalord
- Fara
Farekategori
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faresætning
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
Sikkerhedssætning
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.