Läs mer
Methanol, CHROMASOLV™, gradient grade, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15664680
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15664680 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 15664680 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 34885E2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Namnnotering CHROMASOLV, gradient grade, for HPLC, 99.9%
CAS Max % ≤100.0000%
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glass Bottle
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Procent renhet >99.9%
Kvalitet HPLC