Läs mer
Metanol, för analys av bekämpningsmedelsrester, Solstice
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
483.00 SEK - 3550.00 SEK
Produkter 3
Produktkod Brand dimQuantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimQuantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15634200
Visa dokument
Honeywell-Chromasolv
34485-1L
483.00 SEK
1 L
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
15644200
Visa dokument
Honeywell-Chromasolv
34485-2.5L
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1020.00 SEK
599.99 SEK / 2.5 L
Save 420.01 SEK
41% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
15654200
Visa dokument
Honeywell-Chromasolv
34485-4X2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer