Läs mer
Metanol-d, 99,5+% (isotop), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15463007
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15463007 25 g 25g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15463007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089571.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1455-13-6 | CH4O | 33.048 g/mol
Metanol-d är en mellanprodukt för att göra andra kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d
Densitet 0.813 g/mL
Flampunkt 11°C (54°F)
Brytningsindex 1.327
Kvantitet 25 g
CAS 1455-13-6
Smältpunkt °C to 98°C
Kokpunkt 64.7°C
Analysprocentintervall >99.5% (Isotopic)
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00044213
Beilstein 1730948
Synonym methanol-d, methan 2h ol, methyl alcohol-d, methanol-o-d1, ch3od, deutero methanol, ch 3 od, methanol-d1, methanol d, methan-d-ol, meod
Löslighetsinformation Completely miscible with water.
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn deuteriooximetan
Molekylvikt (g/mol) 33.048
PubChem CID 123113
Formel vikt 33.05
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.