Läs mer
Methanol-D, TRC
Produktkod. 30476279
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30476279 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30476279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM27658710G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol D (O-D)
CAS 1455-13-6
Molekylformel C H3 D O
Kvantitet 10 g
Synonym Bieleski's Solution-d, Carbinol-d, Methanol Cluster-d, Methyl Alcohol-d, Methyl Hydroxide-d, Methylol-d, Monohydroxymethane-d, NSC 85232-d, Wood Alcohol-d, MeOD
InChI formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
LEDER [2H]OC
Molekylvikt (g/mol) 33.05