Läs mer
Methanol-d, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol-d |
| CAS | 4206-31-9 |
| Molekylformel | C D H3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methanol-d, Methan-d-ol (6CI','7CI','8CI','9CI), Methanol-d1, Methyl-d alcohol, Methanol-1-D |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D |
| LEDER | [2H]CO |
| IUPAC-namn | deuteriomethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 33.048 |
| Formel vikt | 33.0325 |