Läs mer
Metanol-d3, för NMR, 99,5 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10423225 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 mL
10 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10423225 10 mL Glasflaska 10ml
10358830 2.5 mL Glasflaska 2.5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10423225 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300730100
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1849-29-2 | CH4O | 35.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1849-29-2
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 35.06
MDL-nummer MFCD00055877
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Synonym methanol-d3, methan-d3-ol, 2h3 methanol, methyl-d3 alcohol, methan-d3-ol 6ci,7ci,8ci,9ci, cd3oh, 1,1,1-trideuteromethanol, methanol d, 1,1,1-2h3 methanol, methanol-d3, 99.8 atom % d
PubChem CID 123132
IUPAC-namn trideuteriometanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d3
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.5 atom % D, For NMR
Densitet 0.8670g/mL
Deuterium (D) 99.4% min.
Förpackning Glasflaska
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 10 mL
Linjär formel CD3OH
Formel vikt 35.07
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol-d3
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.