Läs mer
Methanol-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanol-d3 |
| CAS | 1849-29-2 |
| Molekylformel | CHD3O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Bieleski's Solution-d3, Carbinol-d3, Methanol Cluster-d3, Methyl Alcohol-d3, Methyl-d3 Hydroxide, Methylol-d3, Monohydroxymethane-d3, NSC 85232-d3, Wood Alcohol-d3, Methan-d3-ol, Methanol (CD3OH), Methanol-1,1,1-d3, Methanol-d3, Methyl-d3 Alcohol, Trideuteriomethanol |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3 |
| LEDER | OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 35.06 |