Läs mer
Metanol-d4, för NMR, 100,0 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16398186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16398186 10 mL
1 options
Produktkod. 16398186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186450100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5025.00 SEK
    4874.03 SEK / 10ml
    Save 150.97 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 811-98-3 | CD4O | 36,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
Densitet 0.8880 g/mL, 0.888
Flampunkt 12 °C
Brytningsindex 1.3262
Kvantitet 10 mL
CAS 811-98-3
Smältpunkt -99,0 °C
Kokpunkt 65,0 °C
Molekylformel CD4O
Linjär formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: blandbar. Övrig löslighet: blandbar med etanol, eter, bensen, ketoner och de flesta andra organiska lösningsmedel
Molekylvikt (g/mol) 36.06
Formel vikt 36.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.