Läs mer
Metanol-d4, för NMR, 99,5 atom % D
Produktkod. 10397770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10397770 5 mL Glasflaska 5ml
10635222 10 mL Glasflaska 10ml
10409080 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10397770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166350050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 SEK
    1201.82 SEK / 5ml
    Save 38.18 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36,066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 811-98-3
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 36.066
MDL-nummer MFCD00044637
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
IUPAC-namn trideuterio(deuteriooxi)metan
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,5 atom % D
Densitet 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99,4 % min.
Flampunkt 12 °C
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3262
Ångtryck 128 mbar vid 20 °C
Vatten 0,06 % max. (Koulometrisk)
Kvantitet 5 mL
Smältpunkt -99,0 °C
Kokpunkt 65,0 °C
Linjär formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Formel vikt 36.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.