Läs mer
Metanol-d4, för NMR, innehåller 0,03 v/v % TMS, 99,8 % atom D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10051641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
50ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10051641 50 mL Glasflaska 50ml
10041641 5 mL Glasflaska 5ml
10234701 10 mL Glasflaska 10ml
16328196 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10051641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329920500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Metanol-d4, CH4O, CAS-nummer-811-98-3, metan-d3-ol-d, 2h4 metanol, metyl-d3 alkohol-d, perdeuterometanol, metanol-d4, tetradeuterometanol, trideuterio deuteriooximetan, metanol-d4, 99,8 atom-% d, metylalkohol-d, 5-metanol, 5 01, III, 1187, färglös, 0,8880 g/ml, 99,75 % min., 212-378-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 811-98-3
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00044637
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonym methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.8 atom % D
Densitet 0.8880g/mL
Deuterium (D) 99.75% min.
Förpackning Glasflaska
Vatten 0.05% max. (Coulometric)
Kvantitet 50 mL
Linjär formel CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
LEDER CO
IUPAC-namn trideuterio(deuteriooxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 36.066
Formel vikt 36.06
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol-d4
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.