Läs mer
Metanol-d4,
Produktkod. 16398196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
25 mL
50 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16398196 50 mL
16265880 1 mL
16327731 10 mL
16275880 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16398196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6100.00 SEK
    5920.06 SEK / 50ml
    Save 179.94 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CD4O | 36,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel CD4O
Molekylvikt (g/mol) 36.06
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol-d4
Densitet 0.8880 g/mL, 0.8880
Flampunkt 12 °C
Brytningsindex 1.3262
Kvantitet 50 mL
Smältpunkt -99,0 °C
Kokpunkt 65,0 °C
CAS 811-98-3
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: blandbar. Övrig löslighet: blandbar med etanol, eter, bensen, ketoner och de flesta andra organiska lösningsmedel
Kvalitet NMR
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol-d4, for NMR, 99.8 atom % D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.