Läs mer
Metanol, torkad, BAKER ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10149610 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10149610 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 10149610 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1613.48 SEK
    1445.31 SEK / 2.5 L
    Save 168.17 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemikalie av hög kvalitet som överträffar ACS-specifikationerna för laboratorie- och specialiserad industriell användning, med maximalt 0,01 % H 2 O.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Uppfyller reagensspecifikationer för USP/NF för användning i farmaceutisk bearbetning och receptbelagd sammansättning
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -97,8 °C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
Utseende Klart
Densitet 0,79 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 6 - 36 Vol %
Flampunkt 11 °C
Tändpunkt 240 °C
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Överträffar ACS-specifikationerna
Rester efter avdunstning Max. 0,001 %
Titrerbar syra Max. 0,0003 meq/g
Molekylformel CH4O
Titrerbar bas Max. 0,0002 meq/g
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 16,9 kPa
MDL-nummer MFCD00004595
Vatten Max. 0,01 %
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kokpunkt 64 °C
Löslighetsinformation Blandad i eter, bensen, etanol; Löslig i aceton, kloroform
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32,04 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet BAKER ANALYZED