Läs mer
Methanol, Environmental Grade, 99.8+%
Produktkod. 11385317
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385317 1 L 1 L
11355317 1 L 1 L
15411687 4 x 1 L 1 L
11365317 4 L 4 L
11375317 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11385317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040980.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Den är lämplig för miljö- och GC-analys. Det används som frostskyddsmedel, lösningsmedel, bränsle och som denatureringsmedel för etanol. Används för framställning av biodiesel, syntes av formaldehyd och ättiksyra, användbar för att tillverka kemikalier, för att ta bort vatten från fordons- och flygbränslen, som lösningsmedel för färger och plaster och som ingrediens i en mängd olika produkter. Det spelar en viktig roll för mätning av metylesterhalten i pektin. Det är användbart för framställning av kompakta direkta metanolbränsleceller för bärbar applikation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt °C to 98°C
Namnnotering Environmental Grade
Densitet 0.791 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11°C (52°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.329
Analysprocentintervall >99.8+%
Beilstein 1098229
Kokpunkt 64.7
Löslighetsinformation Miscible in water.
Formel vikt 32.04
Kvalitet Miljö Plus
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.