Läs mer
Metanol, extra ren, fri från aceton, Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Produktkod. 16675903
Change view
200 L
Produktkod.
16675903 200 L
1 options
Produktkod. 16675903 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 65805200L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 11°C
Molekylformel CH4O
Linjär formel CH3OH
Beilstein 1098229
Synonym Methyl Alcohol
Kokpunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet Farmakopé