Läs mer
Metanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10646842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10646842 25 L Metallburk 25 L
10626652 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10214490 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10164663 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10131720 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10224490 5 L HDPE-flaska 5 L
10506279 5 L Plastbehållare 5 L
10063113 25 L Plastbehållare -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10646842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/3950/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Smältpunkt -98°C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Kokpunkt 64.7°C
Formel vikt 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.