Läs mer
Metanol, filtrerad genom ett 0,2 mikron filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™ Produktkod.: 15558664
Metanol, filtrerad genom ett 0,2 mikron filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15558664 Handla allt J.T.Baker Produkter
4 L, Smal mun bärnstensfärgad glasflaska, 4 L
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
6 L
Produktkod. 15558664
Brand: Avantor J.T.Baker 983003
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Funktionstestad och optimerad för LC/MS-applikationer
    För användning i vätskekromatografi och masspektrometri; För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Namnnotering Filtered through a 0.2 micron filter
Kvantitet 4 L
Flampunkt 12.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 0.80kg
Formel vikt 32.04
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ LC-MS-reagens
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Metanol, filtrerad genom ett 0,2 mikron filter, BAKER ANALYZED™ LC-MS reagens, J.T. Baker™ >