Läs mer
Metanol, GC Ultra-Trace Analysis Grade, Scharlab
Produktkod. 11368444
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11368444 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 11368444 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer ME03192500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för extraktion/koncentrering av organiska rester (t.ex. bekämpningsmedel) i miljöprover. Metanol, GC Ultra-Trace Analysis Grade, Scharlab ger den högsta nivån av renhet och lot-till-lot-konsistens.
GC Ultra-Trace Analysis Grade-produkter är extremt renade lösningsmedel som är lämpliga för analys av hög-, medel- och lågflyktiga halogenerade kolväten och polyaromatiska kolväten.
  • Lämplig för restanalys av organohalogenerade bekämpningsmedel och dioxiner, furaner, PCB och polycykliska aromatiska kolväten
  • GC-ECD (från diklormetan till 1,2,4-triklorbens): gav inga toppar större än 1 ng/ml som tetraklormetan; inga toppar i närheten av 2,4,5-triklorbifenyl
  • GC-FID (från 1-dekanol till 1-tetradekanol): gav inga toppar över 5 ng/ml som 1-tetradekanol; inga toppar i närheten av pyren
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 455°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3288
Rester efter avdunstning Max. 0.0001%
Molekylformel CH4O
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 128 hPa
MDL-nummer MFCD00004595
UN-nummer 1230
Vatten Max. 0.03%
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Kokpunkt 64.5°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet Min. 99.9%
Kvalitet GC Ultra-spåranalys