Läs mer
Metylalkohol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11415366 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
4 x 4 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
16 L
6 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415366 6 x 1 L 6 L
11465416 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415366 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0230014106
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metylalkohol används som industriellt lösningsmedel.
  • Utgångsmaterial för organisk syntes av formaldehyder, celluloid, textiltvål, träbetsar, belagda tyger, spricksäkert glas, pappersbeläggning, vattentätande formuleringar, konstläder, syntetisk indigo och andra färgämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kvantitet 6 x 1 L
Formel vikt 32.04
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.