Läs mer
Methanol, HPLC for Electrochemical Detection, Fisher Chemical
Produktkod. 10714191 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10714191 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10714191 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4059/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Colorless
Kokpunkt 64.7°C
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
Ångtryck 128 hPa at 20°C
Viskositet 0.55cp at 20°C
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn methanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formel vikt 32.04g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.