Läs mer
Metanol, för HPLC, Fisher Chemical™
CH4O, CAS-nummer 67-56-1, karbinol, kolonialsprit, träsprit, pyroxylsprit, metylol, tränafta, metylhydroxid, kolumbiansk sprit, metylalkohol, träalkohol, 2,5 L, 64,7 grader. C, CHEBI:17790, Färglös, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grader. C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,042 g/mol
Brand:  Fisher Chemical M/4056/21
1101.66 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10532503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1224.07 SEK / 5 L
    Save 200.93 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
CH4O, CAS-nummer-67-56-1, columbiansk sprit, metylalkohol, kolonialsprit, metylhydroxid, metylol, karbinol, pyroxylsprit, träsprit, tränafta, träsprit, 2,5L, 64,7 grader.C, CHEBI:17790, Färglös, 32g/mol,04g. OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grader C, 4595, 32.042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-12-18
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Promo Code: 27967
Din nästa upptäckt finns vid horisonten. Få din forskning på rätt spår med exceptionella besparingar inom viktiga workflows.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Applying Promo and Adding