missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metanol, för HPLC, Fisher Chemical™

CH4O, CAS-nummer 67-56-1, karbinol, kolonialsprit, träsprit, pyroxylsprit, metylol, tränafta, metylhydroxid, kolumbiansk sprit, metylalkohol, träalkohol, 2,5 L, 64,7 grader. C, CHEBI:17790, Färglös, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grader. C, 4595, 32.042 | CAS: 67-56-1 | CH4O | 32,042 g/mol

Brand:  Fisher Chemical M/4056/PB17X

329.96 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.



 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 11443413

  • 596.55 SEK / 2.5 L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

CH4O, CAS-nummer-67-56-1, columbiansk sprit, metylalkohol, kolonialsprit, metylhydroxid, metylol, karbinol, pyroxylsprit, träsprit, tränafta, träsprit, 2,5L, 64,7 grader.C, CHEBI:17790, Färglös, 32g/mol,04g. OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 grader C, 4595, 32.042

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
Säkerhet och hantering

Säkerhet och hantering

Produktbeteckning
  • Methanol

Signalord
  • Fara

Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1

Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.

Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.

SDS Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Promo
Expires: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Promo Code: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.

Applying Promo and Adding

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.