Läs mer
Metanol, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10499560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10499560 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10010280 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10000280 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10487322 5 L Aluminiumburk 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10499560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4058/17
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Metanol, HPLC för gradientanalys
Specifikation
Molekylformel: CH4O
Vattenlöslig: Ja
Molekylvikt: 32,04
Smältpunkt: -98 °C
Hälsorisker: Orsakar måttlig ögonirritation, kan orsaka hudirritation, kan orsaka irritation i matsmältningskanalen För
användning med [Applicering]: HPLC för gradientanalys Flampunkt:
12 C °CAS-
nr: 67-56-1 Kokpunkt
: 64,7 C °Farosymbol
: F, T
Synonymer: Karbinol, Metylalkohol, Metylhydroxid, Monohydroximetan, Träalkohol, Tränafta, Träsprit, Colombiansk sprit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Smältpunkt -98 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 128 hPa vid 20 °C
Viskositet 0,55cp vid 20 °C
Kokpunkt 64,7 °C
Molekylvikt (g/mol) 32.042
Formel vikt 32,04 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol