Läs mer
Metanol, för HPLC, gradientgrad, ACS, Solstice
Produktkod. 16695883
Change view
Kvantitet:
1000 L
Produktkod. Kvantitet
16695883 1000 L
1 options
Produktkod. 16695883 Leverantör Chromasolv Leverantörsnummer 657271000L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48445.00 SEK
    40372.95 SEK / 1000 L
    Save 8072.05 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98 °C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0,79 g/cm³ (20 °C)
Kvantitet 1000 L
Flampunkt 11 °C
Molekylformel CH4O
Kokpunkt 64 °C till 65 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn methanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04