Läs mer
Metanol, för HPLC, Gradient Grade, ACS, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16635893
Change view
Kvantitet:
7 L
30 L
45 L
395 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16635893 7 L
16605893 30 L
16625893 45 L
16615893 395 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16635893 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 657277LRC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Smältpunkt -98°C
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 11°C
Kokpunkt 64°C to 65°C (1013 hPa)