Läs mer
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%; Honeywell™ Riedel-de Haën™
Produktkod. 15676100
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15676100 1 L Poly Bottle 1 L
1 options
Produktkod. 15676100 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 6463771L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ Plus, for HPLC
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-56-1
Molekylformel CH4O
Molekylvikt (g/mol) 32.04
MDL-nummer MFCD00004595
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-namn methanol
LEDER CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol
Densitet 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.36
Tändpunkt 725°C
Förpackning Poly Bottle
Linjär formel CH3OH
Ångtryck 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
UN-nummer UN1230
Beilstein 1098229
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Formel vikt 32.04g/mol
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet HPLC Plus