Läs mer
Metanol, HPLC Super Gradient Grade för laboratorieanvändning och HPLC, Chem Lab Produktkod.: 15979286
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Metanol, HPLC Super Gradient Grade för laboratorieanvändning och HPLC, Chem Lab
Produktkod. 15979286
Metanol, HPLC Super Gradient Grade för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
:
Metanol, HPLC Super Gradient Grade för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
Produktkod. 15979286
Brand: Chem Lab CL00.1371.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt -98°C
CAS 67-56-1
Färg Färglös
Aciditet < 0.0005 meq/g
Densitet 0.79 g/mol
Kokpunkt 65°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall > 99.9%
Molekylformel CH4O
MDL-nummer MFCD00004595
Vatten < 500 ppm
InChI-nyckel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CO
IUPAC-namn metanol
Molekylvikt (g/mol) 32.04
Kvalitet Super Gradient
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanol, HPLC super gradient grade
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: methanol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Metanol, HPLC Super Gradient Grade för laboratorieanvändning och HPLC, Chem Lab >